Fontos dokumentumok
G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Szinonimák:
all trans-3,7,11-15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)