Fontos dokumentumok
340480
trans,trans-Farnesyl acetate
95%
Szinonimák:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol acetate, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl acetate
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
115-125 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?