Fontos dokumentumok
G6772
Geranyl pyrophosphate ammonium salt
≥95% (TLC), liquid
Szinonimák:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl pyrophosphate, GPP
About This Item
Javasolt termékek
product name
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
vial of 200 μg
koncentráció
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H20O7P2/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13)/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVVPGTZRZFNKDS-JXMROGBWSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.