Fontos dokumentumok
900200O
Avanti
Dolichol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Szinonimák:
Dolichol Mixture (13~21)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
InChI
1S/C25H44O/c1-21(2)11-7-12-22(3)13-8-14-23(4)15-9-16-24(5)17-10-18-25(6)19-20-26/h11,13,15,17,25-26H,7-10,12,14,16,18-20H2,1-6H3/b22-13+,23-15+,24-17-/t25-/m0/s1
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)