Fontos dokumentumok
48809
Geranyllinalool
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
törésmutató
n20/D 1.490
sűrűség
0.885 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)