Fontos dokumentumok
43348
Farnesol
analytical standard, stabilized, mixture of isomers
Szinonimák:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?