Merck
277541
Sigma-Aldrich
trans,trans-Farnesol
96%
Szinonimák:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.37
Beilstein:
1723039
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Általános leírás
trans,trans-Farnesol is sesquiterpene alcohol, which is commonly found in many essential oils, citrus fruits, propolis, and plant-derived foods and beverages. It is an effective bioactive agent that can be used in pharmaceuticals and cosmetics.
Alkalmazás
trans,trans-Farnesol has been used in the synthesis of:
  • Cecropia juvenile hormone
  • terpenes, such as squalenes, cembranoids and forskolin
Egyéb megjegyzések
A sesquiterpene alcohol found in many essential oils.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Influences of trans-trans farnesol, a membrane-targeting sesquiterpenoid, on Streptococcus mutans physiology and survival within mixed-species oral biofilms
Jeon J-G, et al.
International Journal of Oral Science, 3, 98-106 (2011)
Assessment of the antioxidant and antiproliferative effects of sesquiterpenic compounds in in vitro Caco-2 cell models
Vinholes Juliana, et al.
Food Chemistry, 156, 204-211 (2014)
Tetrahedron, 50, 139-139 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 1721-1721 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5803-5803 (1994)