Fontos dokumentumok
W502200
Phytol
≥97%, FG
Szinonimák:
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam; floral
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Zein/fucoidan-coated phytol nanoliposome: preparation, characterization, physicochemical stability, in vitro release, and antioxidant activity.: This article explores the development of phytol-loaded nanoliposomes, evaluating their stability, release profile, and antioxidant activity, demonstrating their potential in pharmaceutical applications (Chen et al., 2024).
- Ethanolic extract of Euphorbia royleana Boiss. reduces metastasis of breast cancer cells and inhibits tumor progression in vivo.: This research demonstrates the anti-cancer properties of Euphorbia royleana, with phytol identified as one of the active compounds contributing to the inhibition of cancer cell metastasis and tumor progression (Gull et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F
Lobbanási pont (C)
187 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?