Fontos dokumentumok
F6892
Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC)
Szinonimák:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, FPP
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
methanol:ammonia solution
kiszerelés
vial of 200 μg
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18)/b14-9+,15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWFJDQUYCIWHTN-YFVJMOTDSA-N
Géninformáció
rat ... Fnta(25318)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a prenylation agonist in human osteogenic sarcoma cells in collagen-based cell invasion assays
- in the prenylation of the hepatocyte growth factor (HGF) in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- as a substrate in prenyltransferases assay in diatom Haslea ostrearia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Actual concentration given on label
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.