Fontos dokumentumok
F9512
Anti-Human IgG (Fc specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Human IgG Fitc - Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody produced in goat, Anti Human Igg Fitc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody specifically recognizes Fc fragment of all human IgG subclasses. The conjugate shows no reactivity with human IgG Fab fragment, IgA, IgM and light chains and normal mouse or rat serum proteins. The antibody is purified by immunospecific purification and then conjugated to FITC.
Egyediség
Provides reduced background with mouse or rat samples
Immunogén
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- surface labeling experiments
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)