Fontos dokumentumok
I0503
Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Szinonimák:
IPP
Teszt
≥95% (TLC)
kiszerelés
vial of 200 μg
koncentráció
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N.N.N.CC(=C)CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JREYOWJEWZVAOR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.