Fontos dokumentumok
G0886
4-O-β-Galactopyranosyl-D-mannopyranose
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-epi-Lactose
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)OC(CO)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGJYVCQYDKYDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3