Fontos dokumentumok
M9140
Methylene blue
Dye content, ≥82%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Basic Blue 9, 3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methylene blue, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥82%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green
oldhatóság
H2O: 4mg/4ml
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , GSR(2936)
Általános leírás
Alkalmazás
- to stain vaginal cells
- for the preparation of protein aqueous ink
- to evaluate cell survival by staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.