Merck
1.00807
Supelco
Trichloroacetic acid
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Trichloroacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2HCl3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-927-2
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (alkalimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
711 °C
hatékonyság
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% In water insoluble matter
≤300 ppm Sulfated ash (600 °C)
szín
clear
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
oldhatóság
1300 g/L
sűrűség
1.63 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
kation nyomok
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: TX1045; TX1045-5; TX1045-3
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless, deliquescent crystals
Appearance of solution (200 g/l; water): clear and colorless
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 20 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash (600 °C): ≤ 300 ppm
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup