Fontos dokumentumok
234311
Squalane
96%
Szinonimák:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as solvent in the synthesis of Europium dibenzoylmethide triethylammonium, brightest known triboluminescent (TL) material
- as lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
424.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
218 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?