Fontos dokumentumok
F9006
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:64
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody is specific for mouse IgG. Goat anti-mouse IgG is conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I. Following conjugation, unbound FITC is removed by extensive dialysis.
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg