Fontos dokumentumok
F5259
Anti-Human IgA (α-chain specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:16
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-Human IgA (α-chain specific)-FITC antibody is specific for α chain of human IgA. Goat Anti-Human IgA is conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)