F5387
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
indirect immunofluorescence: 1:32
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunostaining
- Confocal microscopy
- Flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anti-Mouse IgG (Fc specific)-FITC antibody is specific for Fc fragment of all mouse IgG subclasses. It shows no reactivity with mouse IgG Fab fragment or human IgG. Goat anti-Mouse IgG is conjugated to FITC and then purified by gel filtration to remove free FITC.
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg