Fontos dokumentumok
F2653
Anti-Mouse IgG (Fab specific) F(ab′)2 fragment–FITC antibody produced in goat
flow cytometry grade, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
grade
flow cytometry grade
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Useful when trying to avoid background staining due to the presence of Fc receptors.
Immunogen
Alkalmazás
- indirect immunofluorescence staining
- immunofluorescence staining
- flow cytometry
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg