Fontos dokumentumok
F6889
Famotidine
Szinonimák:
N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
kezdeményező
Johnson & Johnson
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2