Fontos dokumentumok
PHR1055
Famotidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
{3-[((2-((Aminoiminomethyl)amino)-4-thiazolyl)methyl)thio]-N′-(aminosulfonyl)propaneimidamide}, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to BP 653
traceable to Ph. Eur. F0050000
traceable to USP 1269200
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
famotidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
tárolási körülmény
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to pale yellow-white
mp
325.4-327.2 °F (163—164°C)
oldhatóság
DMF: freely soluble
acetone: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
ethyl acetate: practically insoluble
glacial acetic acid: freely soluble
methanol: slightly soluble
water: very slightly soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2