Fontos dokumentumok
BP653
Famotidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
BP
API-család
famotidine
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
BP
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
162-165 °C
oldhatóság
water: insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)