Fontos dokumentumok
SML2064
LBQ657
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-((3-carboxypropionyl)amino)-2-methylpentanoic acid, Desethyl sacubitril, Sacubitrilat
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -35 to -27°, c = 1 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCC(N[C@H](CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C[C@H](C(O)=O)C)=O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-15(22(27)28)13-19(23-20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBNVUFHFMVMDB-BEFAXECRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Bone,Kidney, Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3