Fontos dokumentumok
F0005000
Famotidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
famotidine
form
solid
kiszerelés
pkg of 110 mg
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási körülmény
protect from light
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)