Fontos dokumentumok
F114
cis-(Z)-Flupenthixol dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(Z)-4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Flupentixol dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble
kezdeményező
Lundbeck
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CC\C=C2\c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3