Fontos dokumentumok
A4669
Acycloguanosine
≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 0.7 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
ε (extinkciós együttható)
11.8 at 256 nm at 1 mM
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HV1S(3365) , NP(4860)
Általános leírás
Alkalmazás
- to serve as a positive control to compare the antiviral activities of mushroom extracts in cytotoxic assays using Vero cells
- in infection studies to test its effect on voltage-gated sodium channels (VGSC) using human dorsal root ganglion-derived neuronal (HD10.6) cells
- to test its effect on the interferon-stimulated gene (ISG) expression induction (Mx1 and ISG15) in human foreskin fibroblast cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox