Fontos dokumentumok
O104
Omeprazole
≥98% (HPLC), solid, gastric secretion inhibitor
Szinonimák:
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Antra, Losec
About This Item
Javasolt termékek
product name
Omeprazole, solid
form
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: >19 mg/mL
ethanol: 4.5 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , ATP4A(495) , ATP4B(496) , CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.