Fontos dokumentumok
C7632
Cantharidin
Szinonimák:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
szín
white
mp
215-217 °C (lit.)
215-218 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Géninformáció
human ... PPP2CA(5515) , PPP2CB(5516) , PPP2CBP(5517) , PPP2R1A(5518) , PPP2R1B(5519) , PPP2R2A(5520) , PPP2R2B(5521) , PPP2R2C(5522) , PPP2R3A(5523) , PPP2R5A(5525)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.