Fontos dokumentumok
M4145
Minoxidil
≥99% (TLC), powder, androgenetic alopecia drug
Szinonimák:
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Minoxidil, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
kezdeményező
Johnson & Johnson
SMILES string
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNJ1(3758)
Alkalmazás
- in dermal papilla spheroid model, to study the effect of hair regeneration
- administered orally to experimental rats, in the approach to identify biomarkers of drug induced vascular injury
- administered via oral gavage to nonhuman primate model in order to study its effect on tilt responses
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3