Fontos dokumentumok
F4381
Furosemide
≥98% (HPLC), powder, NKCC symporter inhibitor
Szinonimák:
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Furosemide,
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , CYP1A2(1544) , SLC12A1(6557)
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate the influence of timing of dexamethasone administration on auditory hair cell survival in mice
- to study its effect on intracranial pressure (ICP) after subcutaneous administration in rats
- as a stimulant for renin release and subsequent increase in plasma angiotensin II (ANG II)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox