Merck
F5883
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
≥98% (elemental analysis)
Szinonimák:
NBD-F
Méret kiválasztása
5 MG
92 300,00 Ft
25 MG
261 000,00 Ft
50 MG
449 000,00 Ft
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
92 300,00 Ft
25 MG
261 000,00 Ft
50 MG
449 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H2FN3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.10
Beilstein:
1077571
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98% (elemental analysis)
mp
52-54 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yang-Ki Park et al.
Journal of chromatography. A, 1217(20), 3357-3361 (2010-04-13)
Single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis by attaching a drop to the tip of a capillary. With a 2-layer drop comprised of an aqueous basic acceptor phase covered with a thin organic layer, acidic analytes
Yanting Song et al.
Amino acids, 42(5), 1897-1902 (2011-04-21)
A high-performance liquid chromatography method in which fluorescence detection is used for the simultaneous determination of 21 amino acids is proposed. Amino acids were derivatized with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole (NBD-F) and then separated on a monolithic silica column (MonoClad C18-HS, 150 mm×3
Chiaki Aoyama et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 25(1), 63-65 (2009-01-14)
A simple and sensitive determination method for selenomethionine (Se-Met) using an HPLC-fluorescence detection system coupled with an on-line electrochemical reactor has been developed. NBD-F (4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole) was used as the fluorescent derivatization reagent for Se-Met. NBD-Se-Met was separated from NBD-derivatives of
Nasr Y Khalil
Talanta, 80(3), 1251-1256 (2009-12-17)
A fully automated, rapid and highly sensitive HPLC method with automated sample pre-treatment by column-switching system and fluorescence detection has been developed for the trace quantitative determination of the new antidepressant reboxetine (RBX) in human plasma. A simple pre-column derivatization
Hua-Ming Tseng et al.
Electrophoresis, 30(8), 1399-1405 (2009-03-26)
A sensitive CE with LIF method has been developed for quantitative analysis of small carbohydrates. In this work, 17 carbohydrates including mono-, di- and oligosaccharides were simultaneously derivatized with 4-fluoro-7-nitrobenzofurazane (NBD-F) via a two-step reaction involving reductive amination with ammonia