Fontos dokumentumok
79760
Phthaldialdehyde
for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Benzene-1,2-dicarboxaldehyde, OPA, o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde, o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.5% phthalic acid
mp
54-56 °C
fluoreszcencia
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct)
λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?