Fontos dokumentumok
25455
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
mp
97-100 °C
97-99 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 336 nm in methanol
λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3