E4127
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland
lyophilized, suitable for cell culture
Szinonimák:
EGF, Epidermal cell growth factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland, EGF, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse submaxillary glands
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
6 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 and 5X0.1 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤50 EU/vial (LAL test)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: soluble, clear, colorless (1 vial is reconstituted with 0.5 mL of 0.85% NaCl)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Egf(13645)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2