F5180
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-BFGF, Anti-FGF2, Anti-FGFB, Anti-HBGF-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
bovine, human
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1