Fontos dokumentumok
F5305
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in mouse
clone 10060, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-FGF2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10060, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: 2-8 μg/mL
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF2(2247)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor Basic recognizes human Fibroblast Growth Factor Basic. It also recognizes bovine bFGF. It shows 0.2% cross-reactivity with bovine FGF acidic. It does not react with human FGF acidic, FGF-4, -6 or -7.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)