D2438
Dimethyl sulfoxide
sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
Minőségi szint
Ügynökség
USP XXIV
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %, 63 °F
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
szennyeződések
≤0.1% water
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.