D9170
Dimethyl sulfoxide
PCR Reagent
Szinonimák:
DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
PCR Reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.7 (vs air)
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
eltarthatósági idő
Recommended retest period - 2 years
robbanási határérték
42 %, 63 °F
kiszerelés
vial of 1 mL
technika/technikák
PCR: suitable
szennyeződések
≤0.1% water
water
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: miscible (completely)
sűrűség
1.10 g/mL (lit.)
alkalmasság
suitable for PCR
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup