GF003
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
FGF-2, Heparin-Binding Growth Factor 2, bFGF, beta-FGF
Méret kiválasztása
103 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 07.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
103 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. április 07.részletek
Javasolt termékek
Terméknév
Fibroblast Growth Factor basic Protein, Human recombinant,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
General applications:
After a quick spin, reconstitute in 0.1M phosphate buffer, pH 6.8, to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Reconstituted b
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1