Fontos dokumentumok
F6162
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody, Mouse monoclonal
clone FB-8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in mouse, Anti-FGF2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FB-8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 18 kDa
faj reaktivitás
bovine, human
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
neutralization: 5 μg/mL using 1 unit recombinant human FGF2 in mouse 3T3 cells
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FGF2(2247)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in dot blot
- in radio immune assay (RIA)
- in neutralization bioassays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)