Fontos dokumentumok
EDFS
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt
powder
Szinonimák:
EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
form
powder
összetétel
Iron, 13.7-18.7% ICP
Sodium, 5.6-7.9% ICP
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
koncentráció
≥67.5% (EDTA titration)
pH
4.5
mp
80 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.