Merck
03650
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate
12-14% Fe basis
Szinonimák:
EDTA iron(III) sodium salt, Iron(III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2FeNa · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
12-14% (Fe basis)
form
powder or crystals
összetétel
Fe, 12-14%
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
≤15.0% Loss on drying
oldhatóság
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt hydrate is used in large-volume stacking with electroosmotic flow pump (LVSEP) and in the remediation of contaminated groundwater.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxidative and reductive pathways in iron-ethylenediaminetetraacetic acid?activated persulfate systems.
Ahmad M, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 138(4), 411-418 (2011)
Large?volume sample stacking for analysis of ethylenediaminetetraacetic acid by capillary electrophoresis.
Zhu Z, et al.
Electrophoresis, 23(17), 2880-2887 (2002)