Fontos dokumentumok
ED2SC
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
Szinonimák:
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
97.0-102.0% (titration)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
oldhatóság
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- MIL-101(Fe) based biomass as permeable reactive barrier applied to EK-PRB remediation of antimony contaminated soil.: The research utilizes EDTA as a chelating agent to enhance the performance of a MIL-101(Fe) based reactive barrier for the electrokinetic remediation of antimony-contaminated soil (Wang et al., 2023).
- Proteomic signatures of synergistic interactions in antimicrobials.: This proteomics study investigates the synergistic interactions of antimicrobials, highlighting the role of EDTA in enhancing antimicrobial efficacy by disrupting microbial cell membranes (Zhou et al., 2023).
- Rapid and zero-cost DNA extraction from soft-bodied insects for routine PCR-based applications.: This study presents a novel method for DNA extraction using EDTA, which simplifies and reduces the cost of DNA extraction from soft-bodied insects for PCR applications (Jangra and Ghosh, 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)