E5391
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
≥99.0%
Szinonimák:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M
≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
alkalmazás(ok)
sample preparation
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2