Fontos dokumentumok
M2773
Magnesium sulfate heptahydrate
BioReagent, for molecular biology, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Szinonimák:
Epsom salts
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.0%
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
kation nyomok
K: ≤50 ppm
Na: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of Scott′s tap water substitute as a bluing reagent for nuclear staining
- as a component of stabilization solution for the isolation of pituitary cells for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy (MALDI-MS)
- as an additive in the preparation of artificial sea water for the maintenance of Aplysia californica and in modified Gey′s balanced salt solution
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)