Fontos dokumentumok
E6511
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
Szinonimák:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
98.5-102.0%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 160 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- as a chelating agent to isolate human endometrial stem cell/stromal cells (hEnSCs) from menstrual blood
- as a chelator in animal and testicular cell isolation
- as a chelator for the culture of neural stem cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)