Fontos dokumentumok
E3127
cis-11,14-Eicosadienoic acid
≥98%, liquid
Szinonimák:
11,14-Eicosadienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
bp
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)