Fontos dokumentumok
D1797
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
synthetic, ≥97%
Szinonimák:
Clupanodonic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
liquid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2