Fontos dokumentumok
87117
Nervonic acid
analytical standard
Szinonimák:
cis-15-Tetracosenoic acid, Selacholeic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
42-43 °C (lit.)
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWHCXVQVJPWHRF-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Berry seed extract samples by gas chromatography equipped with mass spectrometer detector (GC-MSD).
- Human blood by isotope-dilution gas chromatography-negative chemical ionization-mass spectrometry (ID-GC-NCI-MS).
- Human plasma samples employed in the clinical smoking cessation study by GC combined with time-of-flight mass spectrometry operating under the electron ionization (EI) mode.
- Brain tissue samples by GC-MS.
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?