Fontos dokumentumok
E2011
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
Szinonimák:
EPA, Timnodonic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ≥99%
biológiai forrás
fish oil
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689) , Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test pharmacologic effect on steatosis in hepatocytes
- as an analytical standard in Raman spectra measurements to characterize human breast cancer samples
- in lipid peroxidation assay in mouse embryonic fibroblasts and in pre-treatment of cells for cell viability studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research